Documentos Principais
JKA12002
Sigma-Aldrich
HO-PEG-Propionic acid
hydroxyl PEG8 propionic acid, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
HO-PEG8-Propionic acid,
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)