I18202
2-Isonitrosoacetophenone
97%
Sinônimo(s):
ω-(Hydroxyimino)acetophenone, ω-Isonitrosoacetophenone, Phenylglyoxaldoxime
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
126-128 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O\N=C\C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8(6-9-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-6,11H/b9-6+
chave InChI
MLNKXLRYCLKJSS-RMKNXTFCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)