Documentos Principais
HT-TLI200XG
SAFC
Thallium(I) iodide
anhydrous, beads
About This Item
Fórmula linear:
TlI
Número CAS:
Peso molecular:
331.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
anhydrous
Formulário
beads
pf
440 °C (lit.)
densidade
7.29 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
I[Tl]
InChI
1S/HI.Tl/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)