336270
Thallium(I) bromide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Thallium monobromide, Thallous bromide
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
synthesis grade
Nível de qualidade
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
beads
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: thallium
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tamanho de partícula
−10 mesh
pf
>300 °C (lit.)
densidade
7.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Tl]
InChI
1S/BrH.Tl/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
PGAPATLGJSQQBU-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)