Documentos Principais
HAM59000-20
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1710 BFP, volume 100 μL
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.118,00
R$ 1.118,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.118,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
R$ 1.118,00
Check Cart for Availability
Materiais
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Características
model 1710 BFP
fabricante/nome comercial
Hamilton 59000-20
Parâmetros
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
D.I. × D.E.
2.30 mm × 7.75 mm
volume
100 μL
Categorias relacionadas
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)