Documentos Principais
H46600
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-naphthoic hydrazide
97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-naphthydrazide
About This Item
Fórmula linear:
HOC10H6CONHNH2
Número CAS:
Peso molecular:
202.21
Beilstein:
395153
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
205-208 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H10N2O2/c12-13-11(15)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)14/h1-6,14H,12H2,(H,13,15)
chave InChI
FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)