55940
3-Hydroxy-2-naphthoic hydrazide
≥98.0%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-2-naphthydrazide
Ensaio
≥98.0%
pf
205-208 °C (lit.)
205-208 °C
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H10N2O2/c12-13-11(15)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)14/h1-6,14H,12H2,(H,13,15)
chave InChI
FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-ethylamino-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-phenethylamino-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-phenylamino-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(p-bromophenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(p-chlorophenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(p-fluorophenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(m-fluorophenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(p-methoxyphenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(p-methylphenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
- 2-(m-trifluoromethylphenylamino)-5-(3-hydroxy-2-naphthyl)-1,3,4-thiadiazole
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)