Documentos Principais
H43202
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
4-Methyl-2-pyrimidinol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
146.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
243 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
chave InChI
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)