705950
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
59-64 °C
grupo funcional
chloro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
chave InChI
YYQOYLZOMFNKKG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)