H4271
N-(2-Hydroxyethyl)iminodiacetic acid
≥95% (titration)
Sinônimo(s):
Ethanol diglycine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (titration)
pf
178 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H11NO5/c8-2-1-7(3-5(9)10)4-6(11)12/h8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
JYXGIOKAKDAARW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?