Key Documents
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
Sinônimo(s):
1,4-Benzodioxan-2-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
87-90 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
chave InChI
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3