Documentos Principais
550779
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzaldehyde
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.366,00
R$ 1.366,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.366,00
About This Item
Fórmula linear:
IC6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
232.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.366,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
36-39 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
chave InChI
WWKKTHALZAYYAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Iodobenzaldehyde (o-iodobenzaldehyde) is a 2-halobenzaldehyde derivative. Its crystals belong to the orthorhombic crystal system and P212121 space group.[1]
Aplicação
2-Iodobenzaldehyde may be used as a reactant in the synthesis of the following heterocycles:
  • 2,3-diaryl-1-indenones[2]
  • indolo[1,2-a]quinazolines[3]
  • Baylis-Hillman (BH) adducts[4]
It may also be used in preparing:
  • 5-phenylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-one[5]
  • 4-(3-iodophenyl)-2,2:6,2-terpyridine[6]
  • fluoren-9-one[7]
  • 2-formyl-3′-methoxybiphenyl[8]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Iodobenzaldehyde.
Betz R and Klufers P.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(12), o4879-o4879 (2007)
Copper (I)-Catalyzed Synthesis of 5-Arylindazolo [3, 2-b] quinazolin-7 (5 H)-one via Ullmann-Type Reaction
Chen DS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 78(11), 5700-5704 (2013)
Ring-Closing Olefin Metathesis of 2, 2'-Divinylbiphenyls: A Novel and General Approach to Phenanthrenes.
Iuliano A, et al.
Organic Letters, 6(21), 3711-3714 (2004)
A simple copper-catalyzed two-step one-pot synthesis of indolo [1, 2-a] quinazoline.
Li C, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 10(1), 2441-2447 (2014)
Combined catalysis: Pd-catalyzed two-step one-pot protocol for 2, 3-diaryl-1-indenones involving domino synthesis of diarylacetylenes and Heck-Larock annulations.
Rao MLN and Dhanorkar RJ.
Tetrahedron, 70(43), 8067-8078 (2014)