Documentos Principais
H38004
Sigma-Aldrich
4′-Hydroxy-3′-methylacetophenone
97%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(CH3)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
107-109 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following