Documentos Principais
H32006
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
99%
Sinônimo(s):
5-HIAA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO3
Número CAS:
Peso molecular:
191.18
Beilstein:
168797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensaio
99%
pf
161-164 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
chave InChI
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Metabolite of serotonin.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Major serotonin metabolite.
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
F S Messiha
Toxicology letters, 58(1), 77-84 (1991-09-01)
The effect of equal-dose regimens of amitriptyline and nortriptyline on the concentrations of serotonin, dopamine and major acidic metabolites was compared in 5 distinct brain regions as a function of inbred mouse strain. Amitriptyline increased to a greater extent the