Documentos Principais
H3145
Sigma-Aldrich
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
~97%
Sinônimo(s):
(S)-3-Hydroxybutanoic acid sodium salt, (S)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
126.09
Beilstein:
1720567
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
~97%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)