Documentos Principais
H12404
Sigma-Aldrich
3-Hexanol
97%
Sinônimo(s):
Ethyl propyl carbinol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1718964
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
134-135 °C (lit.)
densidade
0.820 g/mL at 20 °C
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(O)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-3-5-6(7)4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
ZOCHHNOQQHDWHG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Pentanol ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
398268
1-Pentanol
Belén Cotes et al.
Oecologia, 179(1), 151-162 (2015-05-07)
To locate and evaluate host patches before oviposition, parasitoids of herbivorous insects utilize plant volatiles and host-derived cues, but also evaluate predator-derived infochemicals to reduce predation risks. When foraging in host habitats infested with entomopathogenic fungi that can infect both