Documentos Principais
GF98894008
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI020200
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.593,00
R$ 6.593,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.593,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 6.593,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 988-940-08
tamanho × espessura
1 m × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)