Documentos Principais
BAH369461010
SP Bel-Art® Sterileware Long Handled Sampling Spoon
white polystyrene, nominal capacity 14.79 mL , 3tsp, L × W 17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm), sterile, pkg of 10 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
Lab Scoop, dispensing tool, spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
white polystyrene
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 10 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Bel-Art H36946-1010
C × L
17.8 cm (7 in.) × 1.5625 in. (40 mm)
capacidade nominal
14.79 mL , 3tsp
Categorias relacionadas
Descrição geral
The long handle on these spoons enables users to reach into jars, bottles and other confined areas to minimize the potential of personal contact with sampled material.
Características e benefícios
  • Ten individually packaged spoons are sealed in an outer bag to create multiples layers of protection against contaminants and debris
  • Ideal for use in multi-zone clean rooms
  • FDA grade polystyrene safe for food, drug and cosmetic use
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Sterileware is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)