Documentos
GF98812255
Silicon
rod, 20 mm diameter, length 80 mm, purity 99.999%
Sinônimo(s):
SI007929
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141911
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.999%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 988-122-55
Comprimento
80 mm
diâmetro
20 mm
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3