Documentos
GF98618619
Tungsten carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Sinônimo(s):
W 526011
About This Item
Código UNSPSC:
31191518
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 986-186-19
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)