Documentos Principais
GF98455832
High permeability magnetic alloy, Ni80Fe15Mo5
foil, 50 x 50mm, 0.012mm thickness, light tight (lt)
Sinônimo(s):
NI180220
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (light tight (lt))
fabricante/nome comercial
Goodfellow 984-558-32
tamanho × espessura
50 mm × 50 mm × 0.012 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)