Documentos Principais
GF98011199
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinônimo(s):
NI055880
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.077,00
R$ 5.077,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.077,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.077,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
polyimide insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 980-111-99
Comprimento
20 m
diâmetro do condutor
0.125 mm
espessura de isolamento
0.008 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)