Documentos Principais
GF97869964
Alumina/Silica/Boria
fabric, weight.m-2 -400g, Al2O3 62%/SiO2 24%/B2O3 14%, length 2 m, weight 400 g, coil width 25.4 mm
Sinônimo(s):
AL623541
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulário
fabric
fabricante/nome comercial
Goodfellow 978-699-64
Comprimento
2 m
largura da espiral
25.4 mm
peso
400 g
per meter squared
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)