Documentos Principais
NIST8851
Zeolite A
NIST®SRM®
Selecione um tamanho
35 G
R$ 5.892,00
R$ 5.892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
35 G
R$ 5.892,00
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 5.892,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
solid
embalagem
pkg of 35-40 g
fabricante/nome comercial
NIST®
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
chave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Each unit of RM contains ~ 35 g to 40 g of material enclosed in a sealed container.
SRM 8851_cert
SRM 8851_SDS
Aplicação
The Reference Material (RM) is intended for use as a Zeolite A source for measurement comparisons.
Características e benefícios
  • Available with the certificate documenting NIST-certified reference mass fraction values for components of Zeolite A.
  • Information values for atomic ratio of Si to Al is provided.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, use, and maintenance instructions.
Outras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium (Na), Aluminum(Al), Silicon (Si), Iron (Fe), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lanthanum (La), Scandium (Sc), Samarium (Sm), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)