Documentos Principais
GF97640185
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, translucent white 82728
Sinônimo(s):
CT301326
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 976-401-85
tamanho
300 × 300 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)