Documentos Principais
GF55309787
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
20m insulated wire, 0.075mm conductor diameter, 0.018mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Sinônimo(s):
FE245810
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 14.427,00
R$ 14.427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 14.427,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
R$ 14.427,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Formulário
wire (insulated)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 553-097-87
Comprimento
20 m
diâmetro do condutor
0.075 mm
espessura de isolamento
0.018 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)