Documentos Principais
GF97138299
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, cell size 8 mm
Sinônimo(s):
PP302800
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.977,00
R$ 2.977,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.977,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.977,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
honeycomb
fabricante/nome comercial
Goodfellow 971-382-99
tamanho da célula
8 mm
tamanho
600 × 600 mm
espessura
10 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)