Documentos
GF48158084
Polypropylene
(PP), honeycomb, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, cell size 8 mm
Sinônimo(s):
PP302810
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
honeycomb
fabricante/nome comercial
Goodfellow 481-580-84
tamanho da célula
8 mm
tamanho
300 × 300 mm
espessura
20 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3