Documentos Principais
GF95852942
Copper/silver
rod, 15 mm diameter, Cu70%/Ag30%, length 100 mm, temper as drawn
Sinônimo(s):
CU197920
About This Item
Código UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-529-42
Comprimento
100 mm
diâmetro
15 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)