Documentos Principais
GF95819811
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.5 mm, L 20 m
Sinônimo(s):
ES305950
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.099,00
R$ 2.099,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.099,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 2.099,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
monofilament
fabricante/nome comercial
Goodfellow 958-198-11
Comprimento
20 m
Diâmetro
0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)