Documentos Principais
GF95634973
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.25 mm, size 600 × 600 mm, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
ES301450
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.469,00
R$ 1.469,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.469,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 1.469,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 956-349-73
tamanho
600 × 600 mm
espessura
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)