Documentos Principais
GF94447929
Polystyrene
(PS), film, thickness 0.19 mm, L 5 m, clear clear
Sinônimo(s):
ST311190
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.093,00
R$ 3.093,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.093,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.093,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 944-479-29
Comprimento
5 m
espessura
0.19 mm
cor
clear clear
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)