Documentos Principais
GF93878263
Aluminum carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 98.%
Sinônimo(s):
AL516010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 6.243,00
R$ 6.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 6.243,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
R$ 6.243,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 938-782-63
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)