Documentos
GF91109257
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
Sinônimo(s):
CU050247
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 911-092-57
Comprimento
10 m
largura da espiral
0.4 mm
espessura
0.08 mm