Documentos Principais
GF91009054
Havar® - high-strength non-magnetic alloy, Co42.5Cr20Ni13FeWMoMn
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CO010250
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 11.736,00
R$ 11.736,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 11.736,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 11.736,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
descrição
light tight (lt)
Formulário
foil (as rolled)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 910-090-54
tamanho × espessura
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc. AMETEK, or its subsidiaries or affiliates.
Havar is a registered trademark of Precision Metals, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)