Documentos Principais
GF87748228
Alumina
rod, 15.0 mm diameter, length 100 mm
Sinônimo(s):
AL607982
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 100.986,00
R$ 100.986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 100.986,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
R$ 100.986,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 877-482-28
Comprimento
100 mm
diâmetro
15.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)