Documentos Principais
GF87347201
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 1m coil, 0.075mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
NI110320
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 9.211,00
R$ 9.211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 9.211,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
R$ 9.211,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 873-472-01
tamanho × espessura
1 m × 0.075 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)