Documentos Principais
GF87266414
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.012 mm, L 2 m, condition biaxially oriented
Sinônimo(s):
PP301120
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.850,00
R$ 3.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.850,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 3.850,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 872-664-14
Comprimento
2 m
espessura
0.012 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)