GF86050199
Magnesium
microfoil, 25x25mm, thinness 1.0μm, specific density 174μg/cm2, 6 micron aluminum permanent support, 99.9%
Sinônimo(s):
Magnesium, MG004850
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
foil (micro)
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 860-501-99
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials