GF82068790
Gadolinium
wire reel, 100mm, diameter 0.5mm, hard, 99.9%
Sinônimo(s):
Gadolinium, GD005105
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.9%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 820-687-90
resistividade
126 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
100 mm × 0.5 mm
pb
3273 °C (lit.)
pf
1313 °C (lit.)
densidade
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
chave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3