Documentos
434450
Sigma-Aldrich
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-styrene)
38 % emulsion in H2O, <0.5 μm particle size
Sinônimo(s):
Styrene-N-Vinylpyrrolidone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidinone copolymer, Styrene-vinylpyrrolidone copolymer, Vinylpyrrolidinone-styrene polymer
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
forma
liquid
composição
styrene, 64 wt. % (dry basis)
concentração
38 % emulsion in H2O
tamanho de partícula
<0.5 μm
pH
2-5
viscosidade
200-800 cP(25 °C, Brookfield, spindle #3) (20 rpm)(lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Características e benefícios
Stable, moderately viscous emulsion with high acid and salt tolerance. Forms strong, light-stable films with high water resistance.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4