Documentos Principais
GF79436076
Vanadium
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.7+%
Sinônimo(s):
V 006030
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.874,00
R$ 3.874,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.874,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
V
Número CAS:
Peso molecular:
50.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141749
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.874,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 794-360-76
resistividade
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
peso
50 g
tamanho máximo de partícula
45 (micron)
p.e.
3380 °C (lit.)
pf
1890 °C (lit.)
densidade
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]
InChI
1S/V
chave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)