Documentos Principais
GF79044947
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.1 mm, Fe64%/Ni36%, diameter 6 mm, temper annealed
Sinônimo(s):
FE020260
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 790-449-47
Diâmetro
6 mm
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)