934933
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Concentric, Center grounded
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Electrode coating: Au 3 µin
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
substrate (Polyimide)
diâmetro médio
5.3 mm , Outer edge
tamanho
70 × 40 × 0.08 mm
espessura
0.75 mm , Outer pad avg.
1 mm , Inner pad avg.
peso
0.328 g
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)