Documentos
GF78386293
Magnesium
rod, 1.6 mm diameter, length 100 mm, purity 99.9%
Sinônimo(s):
MG007910
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Mg
Número CAS:
Peso molecular:
24.31
Beilstein:
4948473
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
forma
rod
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 783-862-93
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
100 mm
diâmetro
1.6 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N