Documentos Principais
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
Sinônimo(s):
UR303810
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
foam
fabricante/nome comercial
Goodfellow 763-596-40
tamanho
600 × 600 mm
espessura
10 mm
densidade volumétrica
0.08 g/cm3
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)