Documentos Principais
GF75679666
Tungsten
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
W 006015, W
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
W
Número CAS:
Peso molecular:
183.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141747
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 756-796-66
resistividade
4.9 μΩ-cm, 20°C
peso
500 g
tamanho médio de partícula
<1 μm (FSSR)
p.e.
5660 °C (lit.)
pf
3410 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[W]
InChI
1S/W
chave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)