Documentos Principais
GF72700196
Platinum/Rhodium
wire, Pt94%/Rh 6%, 0.50 mm diameter, length 0.05 m, temper annealed
Sinônimo(s):
PT075130
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.823,00
R$ 3.823,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.823,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 3.823,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 727-001-96
Comprimento
0.05 m
diâmetro
0.50 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)