Documentos Principais
GF71628521
Nickel aluminide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Sinônimo(s):
NI706010
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 5.305,00
R$ 5.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 5.305,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
R$ 5.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 716-285-21
peso
100 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Self-heat. 1
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)