Documentos Principais
GF70659962
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), laminate, thickness 0.1 mm, L 0.5 m, polymer thickness 0.05mm
Sinônimo(s):
ES301532
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 4.540,00
R$ 4.540,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 4.540,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
R$ 4.540,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 706-599-62
Comprimento
0.5 m
espessura
0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)